Poly-D-lysin, Corning®
Leverandør: Corning
354210
734-1102EA 3525 NOK
734-1102
Poly-D-lysin, Corning®
Proteiner
Poly-D-lysin (PDL) er et syntetisk molekyl som brukes som et belegg for å øke celleadhesjonen til plast- og glassoverflater. Det er blitt brukt til å dyrke mange forskjellige celletyper, særlig nevroner, glialceller og transfekterte celler.