Crack Set for oppslutning av prøver, Supelco®
Leverandør: Merck
1.14687.0001 1.14688.0001 1.14963.0001
1.14687.0001EA 2470 NOK
1.14687.0001 1.14688.0001 1.14963.0001
Crack Set for oppslutning av prøver, Supelco®
Miljø testkit
Komplette sett for fordøyelse i en termoreaktor. Den påfølgende bestemmelsen kan utføres i Spectroquant® testceller eller reagenstestsett. Crack-sett er enkle å bruke og gjør prøveforberedelse enkel. For klargjøring av skitne, fargede eller prøver med høye nivåer av suspendert materiale før bruk av passende Spectroquant®-sett.
  • Inneholder alle reagensene som trengs for utvalgte tester
  • Enkel å bruke - med instruksjoner trinn for trinn