Referansemateriale og bufferløsning, standard, CertiPUR®, Supelco®
Leverandør: Merck
1.01960.0001 1.01961.0025 1.01963.0025 1.01964.0025 1.01965.0025 1.07200.0105 1.07202.0105 1.07204.0105 1.07205.0105 1.07203.0105 1.01962.0001
1.01960.0001EA 4040 NOK
1.01960.0001 1.01961.0025 1.01963.0025 1.01964.0025 1.01965.0025 1.07200.0105 1.07202.0105 1.07204.0105 1.07205.0105 1.07203.0105 1.01962.0001
Referansemateriale og bufferløsning, standard, CertiPUR®, Supelco®
Buffere Buffere, pH
Materialer for nøyaktig kalibrering og monitorering av pH-instrumenter.
  • Sporbar til NIST primærstandard og PTB
  • Maksimalt avvik ± 0,003 pH-enheter
  • Målt i et uavhengig sertifisert kalibreringslaboratorium for pH-verdimålingen (DKD-K-14301)
Limited Time Sale
Select items below are currently on sale
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
M-Clarity quality level MQ100 MQ300