Dyrkingsmedium, Enterobacter sakazakii agar, Chromocult®
Leverandør: Merck
1.00873.0500 1.00873.0100
1.00873.0500EA 12590 NOK
1.00873.0500 1.00873.0100
Dyrkingsmedium, Enterobacter sakazakii agar, Chromocult®
Mikrobiologiske medier Media, dehydrert for mikrobiologi
Selektivt medium for påvisning av Enterobacter sakazakii i melkepulver og pulverbasert morsmelkerstatning. Basen i Chromocult ® Enterobacter sakazakii agar gir god vekst og sterk fargedannelse for E. sakazakii-kolonier. Inhibitorene og inkubasjonstemperaturen på 44 °C reduserer i stor grad veksten av de fleste grampositive og gramnegative tilleggsflora. E. sakazakii er ß-D-glukosidase-positive og vokser som blågrønne kolonier på dette mediet. Inkubasjon: 24 ±2 timer ved 44 ±1 °C. Inkubasjonstemperaturen har stor betydning for følsomheten og selektiviteten av denne metoden. Temperaturer høyere enn 45 °C hemmer veksten av E.sakazakii. Temperaturer lavere 43 °C reduserer hemmingen av tilleggsbakterier.
  • Pålitelig, rask og sikker påvisning av Enterobacter sakazakii på kromogent medium
  • Unik kromogen teknikk er metoden som gir sikker og tydelig påvisning av alle Enterobacter sakazakii
  • Enkel tolkning i løpet av 24 timer. Det er bare Enterobacter sakazakii som gir turkisfargede kolonier, andre bakterier hemmes eller er fargeløse
  • Anbefalt av ISO 22964