Konserveringssystem, Cryoinstant
Leverandør: VWR Chemicals
822075ZAEA 3325 NOK
822075ZA 822070ZA 822071ZA 822072ZA 822073ZA 822074ZA 820006ZA
Konserveringssystem, Cryoinstant
Mikrobiologiske testsystemer Tester for mikroorganismer
Mikrobiologiske laboratorier må ha en enkel prosedyre for å opprettholde viktige mikroorganismer i stedet for repetitiv subdyrking, noe som fører til kontaminerte kulturer, redusert levedyktighet og enda verre tap av opprinnelige egenskaper ved innføring av biokjemiske og genetiske endringer. Cryoinstant består av 25 porøse perler i et rør som er fylt med buljong som inneholder glyserol. Mikroorganismer bindes til den porøse overflaten på perlene. Overflødig buljong aspireres, deretter lagres rørene ved inntil –70 °C i fyser.
  • Quick and easy to use
  • Colour coded
  • Storage down to –70 °C
  • Quality controlled for fertility and sterility
Forpakning: Cryoinstant kommer i pakker på 50 rør på 2 ml.
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Environmentally Preferable
Holdbarhet 1440 days 1440 1440
Lagringstemp 8...25 °C