Bioindikator, Sterikon® plus
Leverandør: Merck
1.10274.0001 1.10274.0002
1.10274.0001EA 885 NOK
1.10274.0001 1.10274.0002
Bioindikator, Sterikon® plus
Steriliseringsindikatorer
Sterikon® plus bioindikatorer kan brukes til å teste funksjonaliteten til autoklaver (15 minutter ved 121 °C). De kan også brukes til å kontrollere hvilken som helst autoklavbelastning for sterilisering. For eksempel legemidler, spesielt produkter i ampuller, hermetikk og så videre.
  • Enkel tolkning på grunn av fargeendring
  • Trygt, fordi sporer av ikke-patogene organismer ( Geobacillus stearothermophilus ) brukes
Acc. to the recommendation of USP and EP for the use of bioindicators for checking the autoclaving of pharmaceutical products.