Kontaktplater
Leverandør: VWR Chemicals
AX061101EA
1575
NOK
AX061101
AX061102
AX061104
AX061105
Kontaktplater
Mikrobiologiske medier
Kontaktplater
Serien er fremstilt av råmaterialer av høy kvalitet. Alle dyrkningsmediene er fremstilt ved bruk av utvalgte dehydrerte baser og oppfyller kravene i ISO 11133 (næringsmiddelmikrobiologi). Mediet er fremstilt under GMP, er produsert ved hjelp av den nyeste teknologien og gjennomgår strenge kvalitetskontroller som utføres av godkjente mikrobiologer.
- Pakket under renromsforhold for å unngå kontaminering
- Oppbevaring ved 2 til 8 °C
- Fremstilt under GMP med formuleringer som følger spesifikasjoner i de ulike farmakopéene og ISO-kravene