Dyppglass for overflater og i væsker, Envirocheck®
Leverandør: Merck
1.02137.0001 1.02139.0001 1.02147.0001 1.02149.0001 1.02136.0001
1.02137.0001EA 451 NOK
1.02137.0001 1.02139.0001 1.02147.0001 1.02149.0001 1.02136.0001
Dyppglass for overflater og i væsker, Envirocheck®
Mikrobiologiske medier Media, preparerte for mikrobiologi
Envirocheck ®-kontaktobjektglass brukes til å kontrollere kritiske kontrollpunkter i HACCP (Hazardous Analysis Critical Control Point) for mikrobiologisk hygienekontroll av overflater i produksjonslinjer og -utstyr. I tillegg kan disse objektglassene brukes til å kontrollere mikrobiologisk hygienestatus for væsker. Når det brukes mange ulike medier på kontaktobjektglassene, kan det påvises organismer fra væsker i tillegg til fra overflater. Disse objektglassene gir halvkvantitative resultater for 5 ulike parametre. Den enkle inkubasjonen i Cultura®-miniinkubatoren tar dessuten opp mindre plass, slik at det frigjøres plass i arbeidsmiljøet. Hvert kontaktobjektglass pakkes i et PC-rør, som beskytter agarmediet mot kontaminering før og etter prøvetaking.
  • Kontaktobjektglasset er fleksibelt, slik at det også kan tas prøver i områder der det er vanskelig å komme til
  • Brukervennlig
  • Beskyttet mot kontaminering
  • Oppbevaring ved <15 °C (ideelt ved 12–15 °C)
  • Utløpsdatoen er angitt på hver enkelt eske
Forpakning: 10 objektglass/eske