Gelfarging av nukleinsyre, GelRed™ og GelGreen™
Leverandør: Biotium
41001 41002 41003 41004 41003-1 41005 41005-1 41003-T 41002-1
41001.EA 4875 NOK
41001. 41002. 41003. 41004. 41003-1 730-1535 41005-1 41003-T 41002-1
Gelfarging av nukleinsyre, GelRed™ og GelGreen™
Farger Elektroforese Farging
GelRed and GelGreen are highly sensitive DNA/RNA gel stains made safe by preventing penetration into cells.
  • Svært følsomme, enten som prefabrikkert gelfarging eller etter-gelfarging
  • Kan brukes i mikrobølgeovn og oppbevares ved romtemperatur
  • GelRed er blitt påvist å være mindre mutagenisk enn etidiumbromid
  • Avfarging er ikke nødvendig
GelRed er kompatibel med et standard lysbord på 312 nm.
GelGreen kan brukes med et UV-lysbord på 254 nm, eller en gel-leser med synlig lyseksitasjon.