Tris-Borate-EDTA-buffer (TBE) (10x)
Leverandør: PanReac AppliChem
A0972.1000 A0972.5000PE
A0972.1000EA 860 NOK
A0972.1000 A0972.5000PE
Tris-Borate-EDTA-buffer (TBE) (10x)
Buffere Buffere, elektroforese Buffere, running
10X-konsentrert løsning med 0,89 M Tris, 0,89 M borsyre og 0,02 M EDTA.Na₂, pH 8,3 ± 0,2.
CT = Cubitainer®