cDNA-syntese, qScript™
Leverandør: Quantabio
95047-025 95047-100 95047-500 95048-025 95048-100 95048-500 95049-025 95049-100
733-1173EA 2400 NOK
733-1173 733-1174 733-1175 733-1176 733-1177 733-1178 733-1180 733-1181
cDNA-syntese, qScript™
Nukleinsyre reagenser RT-PCR and cDNA Reagents
qScript™ cDNA syntesesett inneholder qScript™ revers transkriptase, en blanding av en MMLV revers transkriptasederivat og ribonuklease inhibitorprotein, optimalisert for følsom og pålitelig cDNA-syntese over et stort dynamisk RNA-område. cDNA-syntesereagenser leveres i en rekke SuperMix-formater og kit for å passe til ulike bruksområder.
  • SuperMix-formatet er ideelt for high throughput applikasjoner
  • Representasjon uten bias gir sikkerhet om at RNA-representasjonen er nøyaktig i cDNA-resultatet
  • Det store dynamiske området sørger for pålitelige resultater fra viktige prøver
  • Valg av primermetode etter individuelle behov
qScript™ cDNA SuperMix er en brukervennlig løsning for 2-step RT-PCR. Dette røret med SuperMix inneholder alle komponentene for cDNA-syntese, inkludert buffer, dNTP, MgCl₂, primere, RNase-inhibitor, qScript™ revers transkriptase og stabilisatorer. Bare RNA må tilsettes. Komplett cDNA-syntese på 40 minutter. Konsekvens og reproduserbarhet oppnås over et stort dynamisk område uavhengig av RNA-input. I tillegg gir qScript™ cDNA SuperMix utmerket følsomhet og nøyaktig representasjon av gener som finnes i lave mengder. Med SuperMix-formatet er det ikke nødvendig å legge til flere komponenter, noe som gir eksepsjonell reproduserbarhet og presisjon. qScript™ cDNA SuperMix finnes både i enkeltrør og 96-brønnersformat.
qScript™ cDNA syntesekit er et følsomt og brukervennlig kit for 2-step RT-PCR. Dette settet inneholder en optimalisert blanding av ikke-spesifikke primere og oligo (dT)-primere for robust, konsekvent first-strand-syntese uten bias over et stort område av RNA-templatkonsentrasjoner. qScript™ reaksjonsblanding (5X) inneholder alle reagensene som er nødvendige for cDNA-syntese, unntatt qScript™ revers transkriptase og RNA. qScript™ revers transkriptase leveres i et separat rør. Dette settet er tiltenkt forskere som bruker Bio-Rad iScript™ cDNA syntesesett i pågående studier eller etablerte standardprosedyrer, og som ikke bare kan bytte til qScript™ cDNA SuperMix.
qScript™ Flex cDNA-kit er et brukervennlig format for first-strand cDNA-syntese som støtter flere RNA- primer strategier. qScript™ Flex reaksjonsblanding (5X) er optimalisert for bruk med oligo dT, ikke-spesifikke eller genspesifikke primere i alle slags kombinasjoner. En ferdigblandet, patentert cDNA-primer forsterker som gir økt følsomhet, leveres med ikke-spesifikk primer og oligo dT-primer og i et separat rør for bruk med genspesifikke primere (anskaffes av bruker). qScript™ revers transkriptase leveres i et separat rør.
qScript™ Flex cDNA kit is an easy to use format for first-strand cDNA synthesis that supports multiple RNA priming strategies. The qScript™ Flex reaction mix (5X) is optimised for use with oligo dT, random or gene-specific primers in any combination. A proprietary cDNA-priming enhancer that improves sensitivity is provided pre-mixed with random and oligo dT primers, and in a separate tube for use with gene-specific primers (user provided). qScript™ Reverse Transcriptase is provided in a separate tube.
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Environmentally Preferable
Applikasjon