qPCR-capillary mixer, ABsolute™
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
AB-1283/B AB-1285/B
733-0380EA 24375 NOK
733-0380 733-0634
qPCR-capillary mixer, ABsolute™
Nukleinsyre reagenser qPCR/RT-qPCR Enzymes and Kits
ABsolute™ qPCR-kapillærblandinger inneholder en optimert reaksjonsbuffer spesielt utviklet for å gi høyest mulig sensitivitet, spesifisitet og konsistente endepunktverdier i sanntidsinstrumenter som bruker glasskapillærer, slik som Roche LightCycler®. 2X-blandingene inneholder alle komponentene som er nødvendige for å utføre kvantitativ PCR, med unntak av template og primere/prober.
  • Inneholder 'hot start'-enzymet Thermo-Start®-DNA-polymerase for økt spesifisitet og optimalisert buffer for maksimal sensitivitet
  • Utmerket reproduserbarhet. Alle batcher gjennomgår en omfattende kvalitetskontroll for å sikre overensstemmelse mellom batcher og mellom analyser
  • Optimalisert buffer som er spesielt utformet for enkeltkopi templater som bruker glasskapillærer
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Environmentally Preferable
Applikasjon qPCR probe qPCR dye