ABsolute™ qPCR Low ROX-mixer, ABsolute™
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
AB-1318/B AB-1319/A AB-1322/B AB-1323/A
733-0384EA 22725 NOK
733-0384 733-0385 733-0392 733-0393
ABsolute™ qPCR Low ROX-mixer, ABsolute™
Nukleinsyre reagenser qPCR/RT-qPCR Enzymes and Kits
ABsolute™ qPCR-Low ROX-mixer er optimert for bruk med real-time instrumenter som med høyere hastighet kan detektere fargestoffer med lang bølgelengde, for eksempel ABI 7500. Den reduserte mengden av ROX sørger fortsatt for normalisering over hele platen, samtidig som analysesensiviteten opprettholdes. Mixene inneholder alle komponentene som er nødvendige for å utføre kvantitativ PCR, unntatt templat og primere/prober. 2X qPCR-mixen inneholder en patentert reaksjonsbuffer som gir høy sensitivitet, spesifisitet og reproduserbarhet.
  • Inneholder 'hot start'-enzymet Thermo-Start®-DNA-polymerase for økt spesifisitet og optimalisert buffer for maksimal sensitivitet
  • Utmerket reproduserbarhet. Alle batcher gjennomgår en omfattende kvalitetskontroll for å sikre overensstemmelse mellom batcher og mellom analyser
  • Optimalisert buffer som er spesielt utformet for real-time instrumenter som med høyere hastighet kan detektere fargestoffer med lang bølgelengde
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Environmentally Preferable
Applikasjon qPCR probe qPCR dye