PerfeCTaTM SYBR® Green SuperMix og FastMixTM
Leverandør: Quantabio
95071-012 95071-05K 95072-012 95072-05K 95072-250 95073-012 95073-05K 95073-250 95074-012 95074-05K 95074-250 95054-02K 95053-02K 95053-500 95054-500 95055-02K 95055-500 95056-02K 95056-500
733-1378EA 13775 NOK
733-1378 733-1379 733-1382 733-1383 733-1381 733-1386 733-1387 733-1385 733-1390 733-1391 733-1389 733-1247 733-1197 733-1196 733-1246 733-1251 733-1250 733-1255 733-1254
PerfeCTaTM SYBR® Green SuperMix og FastMixTM
Nukleinsyre reagenser qPCR/RT-qPCR Enzymes and Kits
PerfeCTa® SYBR® Green SuperMix og FastMix™ gir effektiv, følsom og nøyaktig kvantitativ PCR med patenterte buffere og SYBR® Green-stabilisatorer som maksimerer fluorescerende signal PCR-effektivitet og reduserer primer-dimere. SuperMix og FastMix™ er optimalisert for alle real time-PCR-instrumentplattformer, inkludert de som krever normalisering med ROX-referansefarge eller fluorescein.
  • FastMixes™ gir kortere kjøretid, slik at det kan utføres flere eksperimenter per dag
  • Det store dynamiske området for pålitelige resultater fra viktige prøver
  • Svært god antistoff-mediert varmstart gir høyere spesifisitet, noe som gir mer nøyaktig kvantifisering
  • Rask cycluskjøring ved bruk av eksisterende primersett betyr at det ikke trengs re-optimalisering, og at produktiviteten økes
PerfeCTa® SYBR® Green SuperMix er 2X konsentrert, bruksklare reaksjonsblandinger som inneholder alle komponentene for qPCR, unntatt primere og templat. En viktig komponent i SuperMixes er AccuStart™ Taq DNA-polymerase, som fremmer spesifikk og effektiv primerforlengelse, og reaksjonen kan settes opp ved romtemperatur. AccuStart™ Taq DNA-polymerase inneholder monoklonale antistoffer som bindes til polymerasen og holder den inaktiv før det innledende PCR-denatureringstrinnet. Ved varmeaktivering denatureres antistoffene irreversibelt og frigir aktiv og umodifisert Taq DNA-polymerase.
PerfeCTa® SYBR® Green FastMix™ er 2x konsentrert, er bruksklare reaksjonsblandinger som gir maksimal PCR-effektivitet, følsomhet, spesifisitet og et godt fluorescerende signal ved bruk av raske eller konvensjonelle cyclusprotokoller. Rask cycluskjøring oppnås ved umiddelbar aktivering av AccuStart™ Taq DNA-polymerase sammen med rask polymeriseringskinetikk. qPCR med høy ytelse kan oppnås på så lite som 33 minutter.
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Environmentally Preferable
Applikasjon qPCR dye