Dekontamineringsløsning, DNA/RNA-ExitusPlus™
Leverandør: PanReac AppliChem
A7089.0500 A7089.0100 A7089.2500RF A7089.1000RF
A7089.0500EA 1500 NOK
A7089.0500 A7089.0100 A7089.2500RF A7089.1000RF
Dekontamineringsløsning, DNA/RNA-ExitusPlus™
Rengjøringsløsninger Dekontaminanter
Løsning for fjerning av DNA- og RNA-forurensning fra overflater. Egnet for rengjøring av PCR arbeidsstasjoner og utstyr, elektroforeseutstyr, samt pipetter og reaksjonsrør, for eksempel.
  • Alle komponenter er lett biologisk nedbrytbare og ikke skadelige eller giftige for mennesker
  • Inneholder ikke aggressive mineralsyrer eller alkaliske stoffer
  • Ingen organiske løsemidler eller flyktige komponenter
  • Leveres som sprayflasker eller refillflasker (RF)
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Environmentally Preferable
Lagringstemp Ambient