Tetrahydropyran for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.43950.0250 8.43950.1000
8.43950.0250EA 1400 NOK
8.43950.0250 8.43950.1000
Tetrahydropyran for syntese, Sigma-Aldrich®
Tetrahydropyran
Formel: C₅H₁₀O
MW: 86,13 g/mol
Kokepunkt: 88 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –44,2 °C
Tetthet: 0,881 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00006585
CAS-nummer: 142-68-7
EINECS: 205-552-8
FN: 3271
ADR: 3,II
Merck Indeks: 12,09356
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility 80.2 g/l (25°C)
Melting Point -49.2 °C
Boiling Point 88 °C (1013 hPa)
Flash Point -16 °C
Density 0.88 g/cm3 (25 °C)