Oljesyre eller oleinsyre ≥85.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
O0011-25ML O0011-500ML
TCIAO0011-25MLEA 220 NOK
TCIAO0011-25ML TCIAO0011-500ML
Oljesyre eller oleinsyre ≥85.0% (by GC)
Oljesyre eller oleinsyre
Formel: C₁₈H₃₄O₂
MW: 282,47 g/mol
Kokepunkt: 285°C
Smeltepunkt: 16,7 °C
Tetthet: 0,8946 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 187°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00064242
CAS-nummer: 112-80-1
EINECS: 204-007-1
Merck Indeks: 14,06828
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=efc11a024921ec32ee758b9ad9c2b2e9993756b5&vid=efc11a024921ec32ee758b9ad9c2b2e9993756b5&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 85.0 %