Kaliumsulfat, vannfri ≥99% ACS
Leverandør: VWR Chemicals
1B1106-1KGEA 5375 NOK
1B1106-1KG 1B1106-500G
Kaliumsulfat, vannfri ≥99% ACS
Potassium sulphate
Formel: K₂SO₄
MW: 174,26 g/mol
Kokepunkt: 1698 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 1069 °C
Tetthet: 2,66 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011388
CAS-nummer: 7778-80-5
EINECS: 231-915-5
Merck Indeks: 13,07759
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Calcium <0.01%
Chloride ≤0.001%
Heavy metals ≤0.0005%
Insolubles ≤0.01%
Iron ≤0.0005%
Magnesium ≤0.005%
Nitrogen compounds ≤0.0005%
pH (5%, Water) at 25 °C 5.5 — 8.5
Purity ≥99%
Sodium ≤0.02%