Isopropyl myristate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: Tetradecanoic acid isopropyl ester, Myristic acid isopropyl ester, Isopropyl Myristate, Isopropyl tetradecanoate, Tetradecylic acid isopropyl ester
M0481-25ML M0481-500ML
TCIAM0481-25MLEA 230 NOK
TCIAM0481-25ML TCIAM0481-500ML
Isopropyl myristate ≥98.0% (by GC)
Isopropyl myristate
Formel: C₁₇H₃₄O₂
MW: 270,46 g/mol
Kokepunkt: 193°C
Smeltepunkt: 0…1 °C
Tetthet: 0,852 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 164°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00008982
CAS-nummer: 110-27-0
EINECS: 203-751-4
Merck Indeks: 14,05215
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=29108f1211375af87308e5fe997ebb95385a880e&vid=29108f1211375af87308e5fe997ebb95385a880e&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %