Svovel 1000 mg/L i vann (fra (NH₄)₂SO₄) Specpure® standard til AAS
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
22958.AE 22958.AP
22958.AEEA 660 NOK
22958.AE 22958.AP
Svovel 1000 mg/L i vann (fra (NH₄)₂SO₄) Specpure® standard til AAS
Standarder Kationstandarder Sulphur Standards
Molecular Formula: (NH₄)₂SO₄ in H₂O
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00085316
Sertifiseringer: Traceable to NIST