2-Phenyl-2-propanol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: α,α-Dimethylbenzyl alcohol
P0213-25G P0213-500G P0213-100G
TCIAP0213-25GEA 770 NOK
TCIAP0213-25G TCIAP0213-500G TCIAP0213-100G
2-Phenyl-2-propanol ≥98.0% (by GC)
2-Phenyl-2-propanol
Formel: C₆H₅C(OH)(CH₃)₂
MW: 136,19 g/mol
Kokepunkt: 215°C
Smeltepunkt: 33…35 °C
Tetthet: 0,973 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00004456
CAS-nummer: 617-94-7
EINECS: 210-539-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=838b3aba920a8f277439b6b9f41f8019bd98d0c4&vid=838b3aba920a8f277439b6b9f41f8019bd98d0c4&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %