Rhodium 1000 mg/L i 20% saltsyre (fra RhCl₃) Specpure® enkeltgrunnstoffsstandard til ICP
Leverandør: Thermo Scientific
35754.AD
35754.AP
35754.AE
35754.ADEA
2350
NOK
35754.AD
35754.AP
35754.AE
Rhodium 1000 mg/L i 20% saltsyre (fra RhCl₃) Specpure® enkeltgrunnstoffsstandard til ICP
Standarder
Kationstandarder
Rhodium Standards
Molecular Formula: RhCl₃ in 20% HCl
Physical Form: Liquid
Odour: Characteristic
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00011201
Sertifiseringer: Traceable to NIST