Rhodium 10000 mg/L i 20% saltsyre (fra RhCl₃) Specpure® enkeltgrunnstoffsstandard til ICP
Leverandør: Thermo Scientific
35763.AD 35763.AE 35763.AP
35763.ADEA 19275 NOK
35763.AD 35763.AE 35763.AP
Rhodium 10000 mg/L i 20% saltsyre (fra RhCl₃) Specpure® enkeltgrunnstoffsstandard til ICP
Standarder Kationstandarder Rhodium Standards
Molecular Formula: RhCl₃ in 20% HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00011201
Sertifiseringer: Traceable to NIST