Wolfram 1000 mg/L i vann (fra (NH₄)₂WO₄) Specpure® enkeltgrunnstoffsstandard til ICP
Leverandør: Thermo Scientific
42248.AD 42248.AE 42248.AP
42248.ADEA 1150 NOK
42248.AD 42248.AE 42248.AP
Wolfram 1000 mg/L i vann (fra (NH₄)₂WO₄) Specpure® enkeltgrunnstoffsstandard til ICP
Standarder Kationstandarder Tungsten Standards
Sertifiseringer: Traceable to NIST.
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
MDL No. MFCD00011461 MFCD00011461
Molekylformel (NH4)2WO4 in H2O
Fyskisk form Liquid