Wolfram 1000 mg/L i vann (fra (NH₄)₂WO₄) Certipur® standard til AAS, Supelco®
Leverandør: Merck
1.70244.0100 1.70244.0500
1.70244.0100EA 530 NOK
1.70244.0100 1.70244.0500
Wolfram 1000 mg/L i vann (fra (NH₄)₂WO₄) Certipur® standard til AAS, Supelco®
Standarder Kationstandarder Tungsten Standards
Sertifiseringer: Traceable to SRM from NIST