Wolfram 100000 mg/L i vann (fra (NH₄)₂WO₄) Specpure® enkeltgrunnstoffsstandard til ICP
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
42249.AD 42249.AE 42249.AP
42249.ADEA 2075 NOK
42249.AD 42249.AE 42249.AP
Wolfram 100000 mg/L i vann (fra (NH₄)₂WO₄) Specpure® enkeltgrunnstoffsstandard til ICP
Standarder Kationstandarder Tungsten Standards
Molecular Formula: (NH₄)₂WO₄ in H₂O
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00011461
Sertifiseringer: Traceable to NIST