Yttrium 10000 mg/L Y in 5% salpetersyre (fra Y₂O₃) Specpure® enkeltgrunnstoffsstandard til ICP
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
14422.AD 14422.AE 14422.AP
14422.ADEA 1425 NOK
14422.AD 14422.AE 14422.AP
Yttrium 10000 mg/L Y in 5% salpetersyre (fra Y₂O₃) Specpure® enkeltgrunnstoffsstandard til ICP
Standarder Kationstandarder Yttrium Standards
Molecular Formula: Y₂O₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011468
Sertifiseringer: Traceable to NIST