Silikon 10000 mg/L i vann med spormengder av fluorsyre (fra (NH₄)₂SiF₆) Specpure® enkeltgrunnstoffsstandard til ICP
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
38723.AD 38723.AE 38723.AP
38723.ADEA 2050 NOK
38723.AD 38723.AE 38723.AP
Silikon 10000 mg/L i vann med spormengder av fluorsyre (fra (NH₄)₂SiF₆) Specpure® enkeltgrunnstoffsstandard til ICP
Standarder Kationstandarder Silicium Standards
Molecular Formula: (NH₄)₂SiF₆ in H₂O/tr. F-
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00085311
Sertifiseringer: Traceable to NIST