1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 1,3-Dimethylimidazolidin-2-one
D1477-25ML D1477-500ML D1477-100ML
TCIAD1477-25MLEA 230 NOK
TCIAD1477-25ML TCIAD1477-500ML TCIAD1477-100ML
1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone ≥99.0% (by GC)
1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone
Formel: C₅H₁₀N₂O
MW: 114,15 g/mol
Kokepunkt: 108°C
Smeltepunkt: 8°C
Tetthet: 1,04 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 120°C
MDL nummer: MFCD00003188
CAS-nummer: 80-73-9
EINECS: 201-304-8
FN: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Indeks: 14,03249
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ceb806b0a28e9b70534f454070150f123a2f5abf&vid=ceb806b0a28e9b70534f454070150f123a2f5abf&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %