4,4'-(1-Methylpropylidene)diphenol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Bisphenol B, 2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)butane, 4,4'-(Butane-2,2-diyl)diphenol, 4,4'-Butane-2,2-diyldiphenol
B1050-25G B1050-5G
TCIAB1050-25GEA 2000 NOK
TCIAB1050-25G TCIAB1050-5G
4,4'-(1-Methylpropylidene)diphenol ≥98.0% (by GC)
4,4'-(1-Methylpropylidene)diphenol
Formel: C₁₆H₁₈O₂
MW: 242,32 g/mol
Kokepunkt: 412 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 124…125 °C
MDL nummer: MFCD00020179
CAS-nummer: 77-40-7
EINECS: 201-025-1
Merck Indeks: 14,01298
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=57498c0dc26a93298a349a2531da13ca1fbf4df8&vid=57498c0dc26a93298a349a2531da13ca1fbf4df8&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 125.0 to 128.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency