trans-4-Metyl-2-penten ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: (E)-4-Methyl-2-pentene
M0394-25ML M0394-5ML
TCIAM0394-25MLEA 5975 NOK
TCIAM0394-25ML TCIAM0394-5ML
trans-4-Metyl-2-penten ≥95.0% (by GC)
trans-4-Metyl-2-penten
Formel: C₆H₁₂
MW: 84,16 g/mol
Kokepunkt: 58°C
Smeltepunkt: –140,8 °C
Tetthet: 0,6686 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: -27°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00065138
CAS-nummer: 674-76-0
EINECS: 211-616-6
FN: 2288
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=43e61046075f4d1e4e92c1187bcca1e1841b3e0e&vid=d73731c267fe74b9c0b95b8328e7a5f801032679&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %