4-Metoksysalisylsyre ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Hydroxy-p-anisic acid, 2-Hydroxy-4-methoxybenzoic acid
H55345.06 H55345.14
H55345.06EA 770 NOK
H55345.06 H55345.14
4-Metoksysalisylsyre ≥98%
4-Metoksysalisylsyre
Purity: 98% CAS No.: 2237-36-7 Molecular Formula: C8H8O4 Formula Weight: 168.15 Melting Point: 158-159° MDL No.: MFCD00002450
Formel: C₈H₈O₄
MW: 168,15 g/mol
Kokepunkt: 327 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 158…159 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002450
CAS-nummer: 2237-36-7
EINECS: 218-801-0