(2-Bromophenyl)acetone 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: 1-(2-Bromophenyl)propan-2-one
350590010 350590050
ACRO350590010EA 215 NOK
ACRO350590010 ACRO350590050
(2-Bromophenyl)acetone 99%
(2-Bromophenyl)acetone
Formel: C₉H₉BrO
MW: 213,07 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD03410431
CAS-nummer: 21906-31-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5575 to 1.5595 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %