(3-Bromophenyl)acetone 98+%
Leverandør: Thermo Scientific
350600050 350600250
ACRO350600050EA 1200 NOK
ACRO350600050 ACRO350600250
(3-Bromophenyl)acetone 98+%
(3-Bromophenyl)acetone
Formel: C₉H₉BrO
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00210400
CAS-nummer: 21906-32-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear light yellow to dark yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5570 to 1.5600 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %