(4-Bromophenyl)acetone 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
380220050 380220250
ACRO380220050EA 1050 NOK
ACRO380220050 ACRO380220250
(4-Bromophenyl)acetone 97%
(4-Bromophenyl)acetone
Formel: C₉H₉BrO
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00210401
CAS-nummer: 6186-22-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear yellow Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5560 to 1.5590 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %