(4-Bromophenyl)acetone ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: 4-Bromophenylacetone
A19028.14 A19028.06
A19028.14EA 3550 NOK
A19028.14 A19028.06
(4-Bromophenyl)acetone ≥98%
(4-Bromophenyl)acetone
Purity: 98% CAS No.: 6186-22-7 Molecular Formula: C9H9BrO Formula Weight: 213.07 MDL No.: MFCD00210401
Formel: C₉H₉BrO
MW: 213,07 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00210401
CAS-nummer: 6186-22-7