Cesium 10000 mg/L Cs in 5% salpetersyre (fra Cs₂CO₃) Specpure® enkeltgrunnstoffsstandard til ICP
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
14425.AD 14425.AE 14425.AP
14425.ADEA 1575 NOK
14425.AD 14425.AE 14425.AP
Cesium 10000 mg/L Cs in 5% salpetersyre (fra Cs₂CO₃) Specpure® enkeltgrunnstoffsstandard til ICP
Standarder Kationstandarder Cesium Standards
Molecular Formula: Cs₂CO₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134037
Sertifiseringer: Traceable to NIST