Cesium 1000 mg/L Cs in 5% salpetersyre (fra Cs₂CO₃) Specpure® enkeltgrunnstoffsstandard til ICP
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
13825.AD 13825.AE 13825.AP
13825.ADEA 1075 NOK
13825.AD 13825.AE 13825.AP
Cesium 1000 mg/L Cs in 5% salpetersyre (fra Cs₂CO₃) Specpure® enkeltgrunnstoffsstandard til ICP
Standarder Kationstandarder Cesium Standards
Molecular Formula: Cs₂CO₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134037
Sertifiseringer: Traceable to NIST
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Environmentally Preferable
MDL No. MFCD00134037