Mangan 10000 mg/L Mn in 5% salpetersyre (fra Mn) Specpure® enkeltgrunnstoffsstandard til ICP
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
14413.AD 14413.AE 14413.AP
14413.ADEA 1375 NOK
14413.AD 14413.AE 14413.AP
Mangan 10000 mg/L Mn in 5% salpetersyre (fra Mn) Specpure® enkeltgrunnstoffsstandard til ICP
Standarder Kationstandarder Manganese Standards
Molecular Formula: Mn in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011111
Sertifiseringer: Traceable to NIST
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Environmentally Preferable
MDL No. MFCD00011111