Mangan 1000 mg/L Mn in 5% salpetersyre (fra Mn) Specpure® enkeltgrunnstoffsstandard til ICP
Leverandør: Thermo Scientific
13826.AD 13826.AE 13826.AP
13826.ADEA 795 NOK
13826.AD 13826.AE 13826.AP
Mangan 1000 mg/L Mn in 5% salpetersyre (fra Mn) Specpure® enkeltgrunnstoffsstandard til ICP
Standarder Kationstandarder Manganese Standards
Molecular Formula: Mn in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011111
Sertifiseringer: Traceable to NIST