Mangan 1000 mg/L Mn in 5% salpetersyre (fra Mn) Specpure® standard til AAS
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
88078.AE 88078.AP
88078.AEEA 620 NOK
88078.AE 88078.AP
Mangan 1000 mg/L Mn in 5% salpetersyre (fra Mn) Specpure® standard til AAS
Standarder Kationstandarder Manganese Standards
Molecular Formula: Mn in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011111
Sertifiseringer: Traceable to NIST
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Environmentally Preferable
MDL No. MFCD00011111