Krom 10000 mg/L Cr in 5% salpetersyre (fra Cr(NO₃)₃) Specpure® enkeltgrunnstoffsstandard til ICP
Leverandør: Thermo Scientific
38722.AE
38722.AD
38722.AP
38722.AEEA
2525
NOK
38722.AE
38722.AD
38722.AP
Krom 10000 mg/L Cr in 5% salpetersyre (fra Cr(NO₃)₃) Specpure® enkeltgrunnstoffsstandard til ICP
Standarder
Kationstandarder
Chromium Standards
Molecular Formula: Cr(NO₃)₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00010944
Sertifiseringer: Traceable to NIST