Krom 1000 mg/L Cr in 5% salpetersyre (fra Cr(NO₃)₃) Specpure® enkeltgrunnstoffsstandard til ICP
Leverandør: Thermo Scientific
38728.AD
38728.AE
38728.AP
38728.ADEA
1150
NOK
38728.AD
38728.AE
38728.AP
Krom 1000 mg/L Cr in 5% salpetersyre (fra Cr(NO₃)₃) Specpure® enkeltgrunnstoffsstandard til ICP
Standarder
Kationstandarder
Chromium Standards
Molecular Formula: Cr(NO₃)₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00010944
Sertifiseringer: Traceable to NIST