Magnesium 10000 mg/L Mg in 5% salpetersyre (fra Mg) Specpure® enkeltgrunnstoffsstandard til ICP
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
14430.AE 14430.AP 14430.AD
14430.AEEA 2150 NOK
14430.AE 14430.AP 14430.AD
Magnesium 10000 mg/L Mg in 5% salpetersyre (fra Mg) Specpure® enkeltgrunnstoffsstandard til ICP
Standarder Kationstandarder Magnesium Standards
Molecular Formula: Mg In 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00085308
Sertifiseringer: Traceable to NIST
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Environmentally Preferable
MDL No. MFCD00085308