Sølv 10000 mg/L Ag in 5% salpetersyre (fra Ag) Specpure® enkeltgrunnstoffsstandard til ICP
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Specpure®
14418.APEA 4925 NOK
14418.AP 14418.AE 14418.AD
Sølv 10000 mg/L Ag in 5% salpetersyre (fra Ag) Specpure® enkeltgrunnstoffsstandard til ICP
Standarder Kationstandarder Silver Standards
Molecular Formula: Ag in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00003397
Sertifiseringer: Traceable to NIST