Sølv 1000 mg/L Ag in 5% salpetersyre (fra Ag) Specpure® enkeltgrunnstoffsstandard til ICP
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Specpure®
13849.ADEA 805 NOK
13849.AD 13849.AE 13849.AP
Sølv 1000 mg/L Ag in 5% salpetersyre (fra Ag) Specpure® enkeltgrunnstoffsstandard til ICP
Standarder Kationstandarder Silver Standards
Molecular Formula: Ag in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00003397
Sertifiseringer: Traceable to NIST