Cerium1000 mg/L Ce in 5% salpetersyre (fra Ce) Specpure® standard til AAS
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
30520.AE 30520.AP
30520.AEEA 715 NOK
30520.AE 30520.AP
Cerium1000 mg/L Ce in 5% salpetersyre (fra Ce) Specpure® standard til AAS
Standarder Kationstandarder Cerium Standards
Molecular Formula: Ce in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00010924
Sertifiseringer: Traceable to NIST
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Environmentally Preferable
MDL No. MFCD00010924