Kobalt 1000 mg/L Co in 5% salpetersyre (fra Co) Specpure® standard til AAS
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
88060.AE 88060.AP
88060.AEEA 785 NOK
88060.AE 88060.AP
Kobalt 1000 mg/L Co in 5% salpetersyre (fra Co) Specpure® standard til AAS
Standarder Kationstandarder Cobalt Standards
Molecular Formula: Co in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00010935
Sertifiseringer: Traceable to NIST
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Environmentally Preferable
MDL No. MFCD00010935