Gull 1.000 mg/l Au in 0.5 M saltsyre standard til AAS
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
ACRO196001000EA
755
NOK
ACRO196001000
ACRO196005000
Gull 1.000 mg/l Au in 0.5 M saltsyre standard til AAS
Standarder
Kationstandarder
Gold Standards