Litium 10000 mg/L Li in 5% salpetersyre (fra Li₂CO₃) Specpure® enkeltgrunnstoffsstandard til ICP
Leverandør: Thermo Scientific
14394.AE 14394.AD 14394.AP
14394.AEEA 1900 NOK
14394.AE 14394.AD 14394.AP
Litium 10000 mg/L Li in 5% salpetersyre (fra Li₂CO₃) Specpure® enkeltgrunnstoffsstandard til ICP
Standarder Kationstandarder Lithium Standards
Molecular Formula: Li₂CO₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134051
Sertifiseringer: Traceable to NIST